Fortfahren mit
79166
Mikropartikel auf Polystyrolbasis
size: 3 μm
Synonym(e):
Latex-Beads aus PS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 261,00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 489,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 261,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
0 % cross-linked
concentration
10% (solids)
particle size
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
General description
Mikropartikel oder Latex-Beads, allgemein bekannt als Polystyrol-Mikropartikel, sind negativ geladene kolloidale Partikel. Die Mikropartikel werden durch eine Polymerisationsreaktion von Styrol unter kontrollierten Bedingungen hergestellt. Die förderliche Umgebung der Reaktion induziert die spontane koaleszierende Bead-Bildung. Mikropartikel oder Latex-Beads werden in wässrigen Lösungen geliefert, die aus Polymerpartikeln mit Wasser bestehen. Der Brechungsindex von Polystyrol beträgt bei 589 nm 1,5905 und bei 486 nm 1,602.
Application
Mikropartikel oder Latex-Beads werden für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, u. a.:ElektronenmikroskopieKalibrierung von ZellzählernImmundiagnostik, insbesondere für Latex-AgglutinationstestsPhagozytose-Forschung
Analysis Note
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
506756598472986
particle size
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
particle size
600 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
800 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mikropartikel auf Polystyrolbasis
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yawei Liu et al.
ACS nano, 14(2), 1508-1519 (2020-02-14)
Micron-sized lasers fabricated from upconverting nanoparticles (UCNP) coupled to whispering gallery mode (WGM) microresonators can exhibit continuous-wave anti-Stokes lasing useful for tracking cells, environmental sensing, and coherent stimulation of biological activity. The integration of these microlasers into organisms and microelectronics
Global Trade Item Number
SKUGTIN
79166-10ML-F04061838211224
79166-5ML-F04061838211231
Questions
  1. What is the concentration of microplastics in the suspension?
    1 answer
    1. The concentration of this item is 10% (w/v) polystyrene microplastic solids in an aqueous suspension , which is 100 mg/mL.