Fortfahren mit
79157
Fipronil-(pyrazol-13C3, cyan-13C)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
5-Amino-3-cyan-13C-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)-phenyl]- 4-[(trifluormethyl)-sulfinyl]-pyrazol-13C3, Fipronil-13C4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 303,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C4C8H4Cl2F6N4OS
Molekulargewicht:
441.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 303,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[13C]1=[13C](S(C(F)(F)F)=O)[13C]([13C]#N)=NN1C2=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=C2Cl
InChI
1S/C12H4Cl2F6N4OS/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)26(25)12(18,19)20/h1-2H,22H2/i3+1,7+1,9+1,10+1
InChI key
ZOCSXAVNDGMNBV-JOYIMARTSA-N
General description
Weitere Informationen finden Sie hier fipronil
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4384748696541865
format
neat
format
-
format
-
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
99% (CP)
assay
≥94.0% (HPLC)
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
79157-5MG04061832949604