Fortfahren mit
78864
1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-Glucose
analytical standard
Synonym(e):
β-D-Glucopyranose-1,3,6-trigallat, β-D-Glucopyranose-1,3,6-tris(3,4,5-trihydroxybenzoat), 1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucopyranose, NP 005114, NSC 69861
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H24O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
636.47
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
76215
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)c4cc(c(c(c4)O)O)O)O)OC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O)O)OC(=O)c2cc(c(c(c2)O)O)O
InChI
1S/C27H24O18/c28-11-1-8(2-12(29)18(11)34)24(39)42-7-17-21(37)23(44-25(40)9-3-13(30)19(35)14(31)4-9)22(38)27(43-17)45-26(41)10-5-15(32)20(36)16(33)6-10/h1-6,17,21-23,27-38H,7H2/t17-,21-,22-,23+,27+/m1/s1
InChI key
RNKMOGIPOMVCHO-SJMVAQJGSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C28898-100ML04061833484791
820281100004022536455785
820281010004022536455778
C28898-250ML04061833484807
78864-10MG04061832947402