Fortfahren mit
77505
Kaliumiodid
purum p.a., ≥99.0% (AT)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.00
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-659-4
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
solid
Solubility:
water: soluble(lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
Quality Level
grade
purum p.a.
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
solubility
water: soluble(lit.)
anion traces
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤2000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumiodid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 889-889 (1994)
H B Li et al.
Journal of chromatography. A, 918(2), 335-339 (2001-06-16)
A novel method for the determination of iodide by size exclusion chromatography was established. The method was simple and highly sensitive with good precision. Iodide was converted to iodine, then sequestered with starch, and separated from the matrix using a
Alumina-supported potassium iodide as a heterogeneous catalyst for biodiesel production from soybean oil.
Xie W and Li H.
J. Mol. Catal. A: Chem., 255(1), 1-9 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
77505-10G-F04061833332580