Fortfahren mit
76892
1,5-Pentandiol
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Pentamethylenglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,50
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.510,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO(CH2)5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-854-4
Beilstein/REAXYS Number:
1560130
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 53,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
635 °F
expl. lim.
13.2 %
refractive index
n20/D 1.450
bp
242 °C (lit.)
density
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCCO
InChI
1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Application
1,5-Pentanediol can be used in a modified polyol process for the preparation of colloidal gold nanoparticles. It is also the starting material for preparing 1,5‐pentanediol dibenzoate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Pentandiol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
287.6 °F - closed cup
flash_point_c
142 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)