Fortfahren mit
76735
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl)-hydroxylamin -hydrochlorid
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
PFBHA.HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 242,00
10 x 1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.130,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6F5CH2ONH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.57
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
261-057-7
Beilstein/REAXYS Number:
4031190
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
solid
€ 242,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Level
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
mp
212-218 °C, 227 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: 5%, clear
SMILES string
Cl.NOCc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4F5NO.ClH/c8-3-2(1-14-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10;/h1,13H2;1H
InChI key
HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
General description
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl)hydroxylaminhydrochlorid (PFBHA.HCl) ist ein Derivatisierungsmittel.
Application
PFBHA.HCl wird für die Derivatisierung von Metaboliten mit Carbonylgruppen und die anschließende Analyse mittels GC-MS verwendet. Es wird zudem bei der Aldehydderivatisierung und der anschließenden aldehydischen Hydrolyse mittels GC/MS eingesetzt.
Packaging
Bodenlose Glasflasche Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Other Notes
Empfindliches Derivatisierungsreagens für Gaschromatographische Analysen mit Elektroneneinfangdetektor von Verbindungen mit Carbonylgruppen: Keto Steroide und Kohlenhydrate [1]
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1944849025743504
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98%
assay
≥98.5% (GC)
assay
99.0-101.0% (wt., AT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
solubility
H2O: 5%, clear
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
mp
212-218 °C, 227 °C (subl.) (lit.)
mp
227 °C (subl.) (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
mp
130-133 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Degradation of fluoranthene by Pasteurella sp. IFA and Mycobacterium sp. PYR-1:isolation and identification of metabolites.
Sepic E, Bricelj M, Leskovsek H.
Journal of Applied Microbiology, 85(4), 746-754 null
Y W Lin et al.
Applied occupational and environmental hygiene, 15(11), 855-862 (2000-11-04)
Ketones are the major positive interferences for an aldehyde dynamic air sampler that consists of 200-mg 20 percent (w/w) O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride (PFBHA) on Tenax TA contained in a Pyrex tube 7-mm OD, 5-mm ID, and 70-mm in length, that utilizes
Giuseppe Pieraccini et al.
Journal of chromatography. A, 955(1), 117-124 (2002-06-14)
Glutaraldehyde is used primarily in hospital environments for the disinfection of various instruments (e.g., endoscopes). We describe in this paper the measurement of glutaraldehyde in a hospital environment using solid-phase microextraction. The method includes, prior to sampling, the adsorption of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
76735-10X1G04061832924120
76735-1G04061832924175
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf