Fortfahren mit
76705
Perfluortridecansäure
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
PFTrDA, PFTriDA, Perfluoro-n-tridecanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
F3C(CF2)11CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
664.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
112-123 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C13HF25O2/c14-2(15,1(39)40)3(16,17)4(18,19)5(20,21)6(22,23)7(24,25)8(26,27)9(28,29)10(30,31)11(32,33)12(34,35)13(36,37)38/h(H,39,40)
InChI key
LVDGGZAZAYHXEY-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perfluortridecansäure
signalword
Danger
target_organs
Liver
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
72629-94-8
CAS No.
72629-94-8
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
LC-MS/MS determination of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water samples using Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges as per EPA Method 1633.
Liquid Chromatography–Mass Spectrometry (LC-MS) separation of 33 PFAS (Per- and poly-fluoroalkyl substances) using a superficially porous silica particles (SPP) based Ascentis® Express C18 column.
PFAS analysis in food contact materials for 25 compounds using Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE and Ascentis® Express PFAS columns by LC-MS/MS.
Verwandter Inhalt
Trace-level PFAS analysis of solvents using SPE and LC-MS/MS to verify purity, method performance, and suitability for regulatory testing workflows.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
76705-10MG04061834421610