Fortfahren mit
76509
Pentadecan
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,60
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-098-1
Beilstein/REAXYS Number:
1698194
MDL number:
€ 70,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
7.4 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 91.6 °C)
assay
≥99.8% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.431
bp
270 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
transition temp
solidification point 8.5-10 °C
density
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI key
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Pentadecan gehört zur Klasse der aliphatischen Kohlenwasserstoffe und wurde als flüchtiger Aromastoff in gebratenem Fleisch von Minischweinen, Yerba Mate, Salami Milano, nativem Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) usw. identifiziert. Es spielt eine wichtige Rolle als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von einer Reihe von Produkten, Lösungsmitteln und als Komponente von Benzin und Diesel. Pentadecan wurde außerdem als Aromakomponente in griechischem Honig aus einblütigen Zitrusbäumen, Niva-Käse, gekochtem schwarzem Reis usw. bestimmt.
Pentadecan ist ein Kohlenwasserstoff, der von Natur aus stark viskos ist. Es wird als Abbauprodukt von Glycidylpalmitat aus Fettsäuren gebildet, wenn diese einem Erwärmen im Temperaturbereich von 180–200 °C unterzogen werden.
Application
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Pentadecan kann in Kombination mit Caprinsäure und Laurinsäure als Phasenwechselmaterial eingesetzt werden, und ihr thermisches Verhalten kann durch dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) untersucht werden.
Pentadecan wird als Analysereferenzstandard für die Quantifizierung des Analyten in Benzinproben mittels Gaschromatografie eingesetzt. Es kann als Analysereferenzstandard für die Quantifizierung des Analyten in Folgendem eingesetzt werden:
  • Gebratenes Fleisch vom Minischwein mittels Gaschromatografie und Massenspektrometrie (GC-MS).
  • Yerba Mate mittels Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS) und Gaschromatografie-Olfaktometrie (GC-O).
  • Salami Milano mittels Gaschromatografie mit Massenspektrometrie (GC-MS), Flammenionisationsdetektor (GC-FID) und Olfaktometrie (GC-O).
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Mit wenigen Mausklicken können Sie ein NMR-Spektrum dieser Substanz ansehen und einen Online-Vergleich mit Ihrer Probe durchführen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
937386440991554
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
vapor pressure
1 mmHg ( 91.6 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
18.77 psi ( 55 °C), 4.89 psi ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor density
7.4 (vs air)
vapor density
-
vapor density
2 (vs air)
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentadecan
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Agarwal R et al.
The Ultimate BMAT Guide: 800 Questions (2017)
Volatile compounds of commercial Milano salami
Meynier A, et al.
Meat Science, 51(2), 175-183 (1999)
Characterization of volatile aroma compounds in cooked black rice
Yang SD, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(1), 235-240 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
76509-5ML04061832923246
76509-25ML04061837242342