Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 98,60 |
Über diesen Artikel
Technique(s):
IR spectroscopy: suitable
Bp:
300 °C (lit.)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
oil
Quality Segment
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
refractive index
n20/D 1.473
viscosity
100-145 mPa.s(20 °C)
bp
300 °C (lit.)
mp
-24 °C (lit.)
General description
Paraffinöl ist gegen Wasser beständig. Es wird häufig als Trennmittel, Schmierstoff, Entschäumer und als Beschichtungskomponente verwendet.
Application
Paraffinöl wird bei der Herstellung von mit Tyrosinase modifizierten Kohlepasteelektroden zum Nachweis von Catechol verwendet.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) IR spectroscopy: suitable | technique(s) IR spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form oil | form viscous liquid | form liquid | form - |
| mp -24 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| bp 300 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.473 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffinöl
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
419.0 °F - closed cup
flash_point_c
215 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?