75450
Synonym(e):
(−)-Hydroxycitronensäure Tricalciumsalz
Eigenschaften
analytical standard
100
≥97.0% (HPLC)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
≤15% water
food and beverages
neat
O[C@H](C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)[C@@]1(O)CC(=O)O[Ca]OC1=O)[C@@]2(O)CC(=O)O[Ca]OC2=O
1S/2C6H8O8.3Ca/c2*7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11;;;/h2*3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;;3*+2/p-6/t2*3-,6+;;;/m11.../s1
RVEPHTVUPANNSH-IFDHGPESSA-H
Beschreibung
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Supelco
(−)-Calcium-hydroxycitrat tribasisch
44292
(+)-Garciniasäure
93878
trans-Sinapinsäure
43825
Salicylisäure-(phenyl-13C6)
food and beveragesforensics and toxicologypharmaceuticalveterinary
≥95.0% (HPLC)
≥99.0% (HPLC)
≥97.5% (HPLC)
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.
Verwandte Kategorien
Analytische Chemie
Phytochemische Standards