Fortfahren mit
74777
Astragalosid IV
>98.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H68O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
784.97
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106200
MDL number:
€ 305,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC), >98.0%
form
powder
SMILES string
CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@@](C)(O1)[C@H]2[C@@H](O)C[C@@]3(C)[C@@H]4C[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H]6C(C)(C)[C@H](CC[C@@]67C[C@@]47CC[C@]23C)O[C@@H]8OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O
InChI
1S/C41H68O14/c1-35(2)24(54-33-29(48)26(45)20(44)17-51-33)9-11-41-18-40(41)13-12-37(5)31(39(7)10-8-25(55-39)36(3,4)50)19(43)15-38(37,6)23(40)14-21(32(35)41)52-34-30(49)28(47)27(46)22(16-42)53-34/h19-34,42-50H,8-18H2,1-7H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32-,33-,34+,37+,38-,39+,40-,41+/m0/s1
InChI key
QMNWISYXSJWHRY-YLNUDOOFSA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-inflammatory.
Other Notes
Chemical constituent of Astragali radix
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
151561503843659
assay
≥98.0% (TLC), >98.0%
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Astragalosid IV
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
74777-1MG04061832891781