Fortfahren mit
74595
(±)-Glycidol
analytical standard
Synonym(e):
(±)-Oxiran-2-methanol, 2,3-Epoxy-1-propanol, Glyceringlycide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.08
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-128-3
Beilstein/REAXYS Number:
383562
MDL number:
€ 72,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.15 (vs air)
vapor pressure
0.9 mmHg ( 25 °C)
assay
≥95.0% (GC)
autoignition temp.
780 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.429-1.437, n20/D 1.433 (lit.)
bp
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OCC1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
InChI key
CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Glycidol is an aliphatic epoxide which may be used as a stabilizer in the manufacture of vinyl polymers, as an additive for oil and synthetic hydraulic fluids, and also as a diluent in some epoxy resins.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
770677341773124
Glycerol analytical standard
Supelco
77067
Glycerol
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
161.6 °F
flash_point_c
72 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
556-52-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carcinogenicity of glycidol in F344 rats and B6C3F1 mice.
Irwin RD, et al.
Journal of Applied Toxicology, 16(3), 201-209 (1996)
NTP Toxicology and Carcinogenesis Studies of Glycidol (CAS No. 556-52-5) In F344/N Rats and B6C3F1 Mice (Gavage Studies).
National Toxicology Program and others
National Toxicology Program Technical Report Series, 374(3), 1-1 (1990)
Hirotoshi Akane et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 34(12), 1389-1399 (2014-01-08)
We previously found that exposure to glycidol at 1000 ppm in drinking water caused axonopathy in maternal rats and aberrations in late-stage hippocampal neurogenesis, targeting the process of neurite extension in offspring. To identify the profile of developmental neurotoxicity of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
74595-100MG04061832890128