Fortfahren mit
74382
N-Heptafluorbutyrylimidazol
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1-(Perfluorbutyryl)imidazol, NSC 151966
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3F7N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23151817
EC Number:
251-063-8
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC), 98.5-101.0% (wt., NT)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC), 98.5-101.0% (wt., NT)
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.3865 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
density
1.490 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
InChI key
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Heptafluorbutyrylimidazol kann bei der Analyse von Aminoglykosid-Antibiotika wie Gentamicin, Tobramycin, Netihnicin und Amikacin in menschlichen Serumproben mittels Gaschromatographie (GC) als Derivatisierungsmittel eingesetzt werden.[1]
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
902577987943504
assay
≥98.0% (GC), 98.5-101.0% (wt., NT)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
99.0-101.0% (wt., AT)
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.490 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.3865 (lit.)
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
refractive index
n20/D 1.288 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Heptafluorbutyrylimidazol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J W Mayhew et al.
Journal of chromatography, 151(2), 133-146 (1978-04-11)
A gas-liquid chromatographic (GLC) method is presented for the rapid analysis of gentamicin, tobramycin, netilmicin, and amikacin from human serum. This procedure may have application to all aminoglycoside drugs. The three isomers of gentamicin are resolved as two bands, while
Global Trade Item Number
SKUGTIN
74382-1ML-KC04061837811357
74382-10ML04061837811333
74382-1ML04061837811340
74382-10X1ML04061832888903