Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 70,10 € 52,57 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 98,30 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)8OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-583-7
Beilstein/REAXYS Number:
969213
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 52,57
Listenpreis€ 70,10Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
13 mmHg ( 104 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.433 (lit.), n20/D 1.434
bp
215 °C (lit.)
mp
−8-−6 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Nonanol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?