Fortfahren mit
73970
N-Methyl-N-Nitroso-p-Toluolsulfonamid
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
p-Tolylsulfomethyl-nitrosamid, Diazomethan-Ausgangsmaterial, N-Methyl-N-(p-tolylsulfonyl)-nitrosamid, N-Nitroso-p-toluolsulfomethylamid, N-Nitroso-N-methyl-p-toluolsulfonamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.24
UNSPSC Code:
12352102
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-252-6
Beilstein/REAXYS Number:
2214345
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
~58 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3
InChI key
FFKZOUIEAHOBHW-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
Warning: these products are subject to the Explosives Act and must be transported refrigerated - additional costs for transport will apply.
Other Notes
Preparation of diazomethane
Legal Information
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D1010D280008.22040
form
crystals
form
solid
form
solid
form
oil
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
~95% (Radiochemical Purity)
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
~58 °C
mp
-
mp
61-62 °C (lit.)
mp
-15 °C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M. Hudlicky
The Journal of Organic Chemistry, 45, 5377-5377 (1980)
Izabela Kania-Korwel et al.
Journal of chromatography. A, 1207(1-2), 146-154 (2008-09-02)
Several polychlorinated biphenyls (PCBs) and their hydroxylated metabolites display axial chirality. Here we describe an enantioselective, gas chromatographic separation of methylated derivatives of hydroxylated (OH-)PCB atropisomers (MeO-PCB) using a chemically bonded beta-cyclodextrin column (Chirasil-Dex). The atropisomers of several MeO-PCBs could
Th.J. De Boer et al.
Organic Syntheses, 4, 250-250 (1963)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
73970-100G04061833381137