Fortfahren mit
73148
3-Nitrobenzylalkohol
suitable for mass spectrometry (MS), ≥99.5%
Synonym(e):
NOBA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.14
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-588-2
Beilstein/REAXYS Number:
2044769
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC), ≥99.5%
Form:
(Powder or Crystals or Solid or Liquid)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC), ≥99.5%
form
(Powder or Crystals or Solid or Liquid)
technique(s)
H-NMR: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
bp
175-180 °C/3 mmHg (lit.)
mp
26-32 °C (lit.)
density
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2
InChI key
CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Nitrobenzyl alcohol (3-NBA) is most commonly used matrix for spectrometry methods. It helps in the analysis of porphyrins, cyclic peptides, alkali metal cationized fatty acids for collisional activation and also certain organoruthenium compounds.
Application
3-NBA has been used as liquid matrix in Ionization in liquid secondary ion mass spectrometry.
Matrix used in fast atom bombardment mass spectrometrycitationcitationcitation
Other Notes
Matrix used in fast atom bombardment mass spectrometry
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N12805146056N12821
assay
≥99.5% (GC)
assay
97%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
175-180 °C/3 mmHg (lit.)
bp
270 °C (lit.)
bp
175-180 °C/3 mmHg (lit.)
bp
185 °C/12 mmHg (lit.)
form
(Powder or Crystals or Solid or Liquid)
form
solid
form
-
form
solid
mp
26-32 °C (lit.)
mp
69-72 °C (lit.)
mp
26-32 °C (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
density
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Nitrobenzylalkohol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)