73103
Ethoxymethylenmalonsäure-dibenzylester
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Bis-(phenylmethyl)-2-(ethoxymethyliden)-propandioat, DBEEM, Dibenzyl-ethoxymethylenmalonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for HPLC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
liquid
Methode(n)
HPLC: suitable
SMILES String
O=C(OCC1=CC=CC=C1)C(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)=COCC
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)