Fortfahren mit
72420
Methylnicotinat
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Methylnicotinat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,20
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-261-8
Beilstein/REAXYS Number:
113951
MDL number:
€ 47,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
powder or crystals (possibly with chunks)
color
white to faint yellow
bp
204 °C (lit.)
mp
39-42 °C, 42-44 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
InChI key
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl nicotinate (or nicotinic acid methyl ester) is used as a rubefacient for the relief of pains in muscles, tendons, and joints. It is also used in food as a flavoring agent.
Application
Methyl nicotinate can be used as a precursor:
  • In the asymmetric synthesis of 1-azasugars (glycosidase inhibitors) for biomedical applications.
  • In the total synthesis of ±-sesbanine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0000398M59203W370908
grade
puriss.
grade
-
grade
-
grade
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
99%
assay
≥99%
form
powder or crystals (possibly with chunks)
form
solid
form
powder or crystals (possibly with chunks)
form
powder or crystals
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylnicotinat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Selective fowler reductions: asymmetric total syntheses of isofagomine and other 1-azasugars from methyl nicotinate
Zhao G, et al.
Organic Letters, 3(2), 201-203 (2001)
Topical antirheumatic agents as hydroxyl radical scavengers
Billany MR, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 124(2), 279-283 (1995)
A facile synthesis of ? -sesbanine via γ-addition of ketene silyl acetal with quaternized methyl nicotinate
Wada M, et al.
Tetrahedron Letters, 26(27), 3267-3270 (1985)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
72420-500G04061832541327
72420-100G04061832861234