Fortfahren mit
72405
1,2-Dimethoxyethan
analytical standard
Synonym(e):
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylenglycoldimethylether, Monoglyme
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-794-9
Beilstein/REAXYS Number:
1209237
MDL number:
€ 172,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
48 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
396 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
10.4 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.380
mp
−58 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Dimethoxyethane is a water miscible solvent, used as an alternative for the hazardous organic solvents such as dioxane and tetrahydrofuran.[1]
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
1,2-Dimethoxyethane may be used as a solvent for the separation and determination of neutral sugars as 2,4- dinitrophenyl derivatives using high-performance liquid chromatography.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dimethoxyethan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-71-4
CAS No.
110-71-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of neutral sugars as dinitrophenyl-hydrazones by high-performance liquid chromatography
Karamanos.K.N, et al.
Journal of Chromatography A, 405, 221-228 (1987)
Introduction to Organic Laboratory Techniques: A Small Scale Approach (2005)
Shaokun Tang et al.
Bioresource technology, 129, 667-671 (2013-01-10)
Glymes (i.e. glycol diethers) were explored as alternative benign solvents for enzymatic reactions, specifically the lipase-catalyzed transesterification. Long-chain glymes were found highly compatible with immobilized Candida antarctica lipase B (iCALB), leading to higher enzyme activities and stabilities than t-butanol and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
72405-1ML-F04061832861227
72405-5ML-F04061836962678