Fortfahren mit
72190
Nessler-Reagenz
for qualitative det. of ammonia and ammonium compounds
Synonym(e):
Kaliumtetraiodomercurat – Kaliumhydroxid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41113319
MDL number:
Form:
liquid
form
liquid
Quality Level
quality
for qualitative det. of ammonia and ammonium compounds
specific analyte(s)
ammonium
technique(s)
photometry: suitable
impurities
potassium hydroxide, potassium tetraiodomercurate
density
1.16 g/mL at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
SMILES string
[K+].[K+].I[Hg--](I)(I)I
InChI
1S/Hg.4HI.2K/h;4*1H;;/q+2;;;;;2*+1/p-4
InChI key
OPCMAZHMYZRPID-UHFFFAOYSA-J
General description
Das Nessler-Reagenz wird häufig zur Bestimmung von Ammoniumverbindungen verwendet. Es kann mit wasserfreiem Quecksilberjodid und wasserfreiem Kaliumjodid hergestellt werden. Es kann aus Kaliumtetraiodmercurat, das in Kaliumhydroxid gelöst wurde, hergestellt werden.
Application
Das Nessler-Reagenz wurde zur Bestimmung von Ammoniak bei der Durchflussanalyse mittels analytischer Spektrometrie verwendet.
Other Notes
Die Nachweisgrenze der Methode liegt bei 0,1 mg/l.
Referenz: APHA 1975.
Reagens für die Bestimmung von Ammoniak
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
kann beim Lagern Bodensatz bilden
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nessler-Reagenz
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Central nervous system
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-33-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A novel optoelectronic detector and improved flow analysis procedure for ammonia determination with Nessler?s reagent.
Kolacinska, Kamila, and Robert Koncki.
Analytical Sciences, 30.10, 1019-1022 (2014)
E.A. Burns et al.
The Analytical Chemistry of Nitrogen and its compounds, 51-51 (1970)
S J Lambert et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 55(Pt 5), 1048-1051 (1999-04-27)
Intact histone octamers, produced by a new method quickly and in bulk, were crystallized in KCl/phosphate, and the X-ray data were analysed to 2.15 A, confirming a P65 space group. This environment preserves the high-resolution structure of the octamers and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
72190-500ML04061832856438