Fortfahren mit
71945
Natriumsalicylat
≥99.5% (HPLC), puriss. p.a.
Synonym(e):
2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz, Natrium-2-hydroxybenzoat, Salicylsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.10
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-198-0
Beilstein/REAXYS Number:
3732792
MDL number:
Assay:
≥99.5% (HPLC)
Form:
crystals
Solubility:
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
€ 83,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss. p.a.
Quality Level
assay
≥99.5% (HPLC)
form
crystals
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
color
white
useful pH range
6.85 (26.3 °C)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤600 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤25 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤25 mg/kg
SMILES string
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
General description
Natriumsalicylat gehört zur Klasse der nichtacetylierten Salicylate.
Application
Natriumsalicylat kann als Referenzstandard für die Quantifizierung von Analyten in Serumproben mittels amperometrischem Biosensor eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S0800000S267931493
form
crystals
form
-
form
crystalline
form
-
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
-
assay
98.0-102.0% anhydrous basis
assay
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
solubility
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
solubility
-
solubility
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
puriss. p.a.
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤600 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumsalicylat
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Handbook of Drug Interactions: A Clinical and Forensic Guide (2003)
Determination of salicylate in blood serum using an amperometric biosensor based on salicylate hydroxylase immobilized in a polypyrrole?glutaraldehyde matrix
Junior RL, et al.
Talanta, 51(3), 547-557 (2000)
Mosby's Pocket Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions - E-Book, 7 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71945-250G04061832855318
71945-1KG04061832855301