Fortfahren mit
71363
Natriumcarbonat
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Synonym(e):
Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 228,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.99
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-838-8
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
MDL number:
€ 228,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reference material
Quality Level
assay
>99.5%
quality
certified by BAM
technique(s)
titration: suitable
mp
851 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
General description
Natriumcarbonat ist ein alkalimetrischer Standard, der unter strengen Bedingungen hergestellt und mit höchstmöglicher Präzision qualifiziert wird. Die Bestimmung des Gehalts und die Beurteilung der Homogenität erfolgen mithilfe der volumetrischen Neutralisationstitration als primäre Analysemethode.
Search & download your certificate here.
Application
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist für die Verwendung als basimetrischer Standard bei volumetrischen Titrationen bestimmt.
Biochem/physiol Actions
Pufferbestandteil, kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Features and Benefits
  • Erhältlich als Feststoff in einer sicheren Glasflasche, um die Stabilität des Produkts während der gesamten Haltbarkeitsdauer bis zum Öffnen zu gewährleisten.
  • Rückführbar auf NIST SRM
  • Bietet aufgrund der hohen Qualität genaue Titerbestimmungen
  • Analysenzertifikat (CoA) im Lieferumfang enthalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
223484222321223530
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
>99.5%
assay
99.95-100.05% dry basis
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
reference material
grade
ACS reagent (primary standard), anhydrous
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
ACS reagent
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
851 °C (lit.)
mp
851 °C (lit.)
mp
851 °C (lit.)
mp
851 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumcarbonat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicola Palomero-Gallagher et al.
The Journal of comparative neurology, 508(6), 906-926 (2008-04-12)
Anterior cingulate cortex (ACC) is involved in emotion, mood, and autonomic regulation. Although a subgenual part of ACC (sACC) may be vulnerable in depression and area 25 is cytologically unique, there are no assessments that contrast this region with pregenual
Dries Vandamme et al.
Bioresource technology, 105, 114-119 (2011-12-21)
Microalgae hold great potential as a feedstock for biofuels or bulk protein or treatment of wastewater or flue gas. Realising these applications will require the development of a cost-efficient harvesting technology. Here, we explore the potential of flocculation induced by
Sandra Nilsson et al.
PloS one, 7(11), e46980-e46980 (2012-11-28)
During the intraerythrocytic development of Plasmodium falciparum, the malaria parasite remodels the host cell cytosol by inducing membranous structures termed Maurer's clefts and inserting parasite proteins into the red blood cell cytoskeleton and plasma membrane. Pf332 is the largest known
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1081807-3X1.2ML04061838679451
W217816-8KG-K04061838256669
W217816-SAMPLE-K04061837508608
W217820-4KG-K04061837508639
W217816-1KG-K04061838248909
W217820-8KG-K04061834403753
W217820-20KG-K04061837508622
19422-5ML04061838761125
101990100004022536027227
101990250004022536027241
101990602504022536027272
34867-2L04061837477522
360465-18L-CS04061837911019
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf