Fortfahren mit
68921
Kupfer Standard für ICP
TraceCERT®, 1 g/L Cu in nitric acid (nominal concentration)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 45,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1 g/L Cu in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial(CRM) wurde produziert und zertifiziert gemäss den Normen ISO/IEC 17025 und ISO Guide 34. Das CRM ist rückverfolgbar auf die SI-Einheit kg und wurde gemessen gegen NIST- und BAM-CRM.
Zertifizierter Gehalt inkl. Messunsicherheit und Haltbarkeitsdatum stehen auf der Etikette. Informationen zu den Spurenanalysen befinden sich im beiliegenden Zertifikat (elektronisch verfügbar unter: http://www.sigma-aldrich.com).
Application
Copper standard for ICP has been used as a standard in the determination of heavy metal content in samples of oil and raw materials extracted from fish using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
Analysis Note
1000 mg/L Cu in 2% Salpetersäure, hergestellt aus hochreinem Cu Metall, HNO3 und Wasser
Other Notes
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates, please visit our ICP & AAS standards website
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
303294314916734
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
concentration
1 g/L Cu in nitric acid (nominal concentration)
concentration
1 g/L Co in nitric acid (nominal concentration)
concentration
1 g/L Fe in nitric acid (nominal concentration)
concentration
1 g/L Ce in nitric acid (nominal concentration)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kupfer Standard für ICP
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.
Maria P Casado-Gavalda et al.
Talanta, 169, 123-129 (2017-04-17)
Laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) is an emerging technique in the field of food analysis which provides various advantages such as minimal sample preparation, chemical free, rapid detection, provision of spatial information and portability. In this study, LIBS was employed
Quality Evaluation of Oil Recovered from By-products of Bigeye Tuna Using Supercritical Carbon Dioxide Extraction
Ahmed R, et al.
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17(4), 663-672 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
68921-100ML-F04061838261137
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf