Fortfahren mit
68814
D-α-Tocotrienol
analytical standard
Synonym(e):
(R)-α-Tocotrienol, [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H44O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.66
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
faint beige to beige, white to yellow
application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
InChI key
RZFHLOLGZPDCHJ-XZXLULOTSA-N
General description
α-Tocotrienol is one of the lipid-soluble isomers of the essential micronutrient vitamin E, which exhibits potent antioxidant performance in lipoproteins and polyunsaturated fatty acids by exerting efficient free radical scavenging action.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07205T045249634
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
detection
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥75% (GC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Comprehensive analysis of vitamin E constituents in human plasma by liquid chromatography- mass spectrometry
Nagy K, et al.
Analytical Chemistry, 79(18), 7087-7096 (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
68814-10MG04061832764726
68814-100MG04061834421979