Fortfahren mit
68541
N,N′-Bis-(salicyliden)-o-phenylendiamin Vanadium(IV)-oxid-Komplex
≥98.0% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H14N2O3V
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.28
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: vanadium
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[V]1Oc2ccccc2\C=N\c3ccccc3\N=C\c4ccccc4O1
InChI
1S/C20H16N2O2.O.V/c23-19-11-5-1-7-15(19)13-21-17-9-3-4-10-18(17)22-14-16-8-2-6-12-20(16)24;;/h1-14,23-24H;;/q;;+2/p-2/b21-13+,22-14+;;
InChI key
GZMVPBRTLSLWAO-FDOBHKDXSA-L
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Other Notes
Für die direkte Bestimmung von Hydrogenphosphat und in Indikator-Elektroden für die Bestimmung von Hydrogenphosphat mit Ba(NO3)2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M.R. Ganjali et al.
Analytica Chimica Acta, 481, 85-85 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
68541-25MG-F04061832809236