Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41113319
Application
Anwendungstest nach EN ISO 9377- 2/H53 entspricht
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
- Supelclean™ Florisil®/Na2SO4 SPE Tube, glass hardware, PTFE frit, bed A 2 g (Florisil®), bed B 2 g (Na2SO4), volume 6 mL, pk of 48 pk 48
- Mineral oil standard mixture Type A and B for EN ISO 9377-2, analytical standard, ~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate) 10 mL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-0.4 °F
flash_point_c
-18 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?