Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 76,60 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤10% water (calc. from elemental analysis)
mp
137-143 °C
SMILES string
OC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
InChI key
JVGVDSSUAVXRDY-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
| mp 137-143 °C | mp - | mp 137-143 °C | mp 129-131 °C (lit.) |
| impurities ≤10% water (calc. from elemental analysis) | impurities - | impurities - | impurities - |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98% |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?