Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.06
EC Number:
202-510-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
106249
MDL number:
Assay:
99%
Grade:
anhydrous
Bp:
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.04 (vs air)
vapor pressure
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
assay
99%
form
solid
expl. lim.
3.6-16.1 % (lit.)
impurities
≤0.006% water
bp
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
density
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylencarbonat ist ein zyklisches Carbonat mit einer hohen dielektrischen Konstante.
Application
Anwendungen von Ethylencarbonat (EC):
- EC kann ein wirksames Mittel zur Verflüssigung von Cellulose sein.
- Dimethylcarbonat (DMC) kann mittels Umesterung von EC und Methanol synthetisiert werden.
- EC kann eine ungefährliche Alternative zu Phosgen und Isocyanaten für die Synthese von Polyurethanen sein.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylencarbonat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
289.4 °F - closed cup
flash_point_c
143 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?