Fortfahren mit
67338
DL-2-Amino-buttersäure
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.12
EC Number:
220-616-5
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
635889
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
assay
≥99% (TLC), 98.5-101.5% (NT)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
291 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1626636284021625
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99% (TLC), 98.5-101.5% (NT)
assay
99%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
mp
291 °C (dec.) (lit.)
mp
291 °C (dec.) (lit.)
mp
215 °C (dec.) (lit.), ~215 °C (dec.)
mp
222-228 °C (dec.)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-2-Amino-buttersäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)