Fortfahren mit
66930
N-Methyl-D-Glucamin
ReagentPlus®, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
1-Deoxy-1-(methylamin)-D-glucitol, Meglumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,60
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.21
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-506-9
Beilstein/REAXYS Number:
385906
MDL number:
€ 59,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0% (T)
form
powder
optical activity
[α]20/D −16.5±0.5°, c = 2% in H2O
autoignition temp.
~662 °F
mp
126-131 °C, 129-131.5 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤20 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChI key
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
General description
N-Methyl-D-glucamin, auch als Meglumin bezeichnet, ist ein von Sorbit abgeleiteter Aminozucker. Es fungiert als Katalysator bei der Ein-Topf-Reaktion von Pyranopyrazol-Derivaten.
Application
N-Methyl-D-glucamin wird verwendet als:
  • Ionenaustauscherharz aufgrund seiner hohen Affinität und Selektivität für bestimmte Ionen
  • Puffersubstanz bei der Entfernung von Bor aus wässrigen Lösungen
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M20048.18318PHR1324
assay
≥99.0% (T)
assay
99.0-100.5% (titration)
assay
-
assay
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
1000 g/L
solubility
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Methyl-D-Glucamin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the optimal volume of HCl to use in order to achieve a pH of 7.3 when using N-Methyl-D-glucamine (P/N: 66930) in a patch clamp solution without adding any additional Na+ ions?
    1 answer
    1. To neutralize 0.5 L of 120 mM 66930 solution, it is recommended to use 8 ml of 0.5 N HCl to adjust the pH to 8, and then dilute the HCl (e.g. 0.1 N) to titrate to pH 7.3. This approach can help avoid the drastic drop in pH.
      Helpful?
  2. When preparing a solution for patch clamping, what is the best optimal amount of HCL to use for ensuring that NaOH will not be required to maintain pH 7.3? F
    1 answer
    1. The necessary amount of HCl would need to be determined by the end-user. It is recommended to record the initial pH value prior to the addition of HCl. After recording the intial pH, add small increments of HCl (1-2 mL). The molarity of the HCL must also be considered when adding incremental volumes. A 1M HCl would be considered fairly dilute. Higher concentrations would require volume adjustments. Record the pH value after 5 minutes of stirring.
      For further questions or concerns, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.