Fortfahren mit
63195
Maismehl MZ 0, IRMM zertifiziertes Referenzmaterial Nr. 411
BioChemika, for the detection of GMO maize (Bt-176) with PCR
Synonym(e):
GVO Maismehl MZ 0 (0% Bt-176)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
271-199-1
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
product line
BioChemika
quality
for the detection of GMO maize (Bt-176) with PCR
composition
genetically modified Bt-176 maize, 0%
application(s)
microbiology
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
63195-2G04061832656533