Fortfahren mit
63184
5-Maleimid-Eosin
suitable for fluorescence, ≥93% (HPLC)
Synonym(e):
EMA, Eosin-5-maleimid, Eosin-5-maleinimid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 429,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 782,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H9Br4NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
742.95
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
€ 429,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
mol wt
742.95 g/mol
color
light orange to dark orange, light red
fluorescence
λex 524 nm; λem 545 nm (after derivatization with 2-mercaptoethanol)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1Br
InChI
1S/C24H9Br4NO7/c25-13-6-11-21(17(27)19(13)32)35-22-12(7-14(26)20(33)18(22)28)24(11)10-2-1-8(5-9(10)23(34)36-24)29-15(30)3-4-16(29)31/h1-7,32-33H
InChI key
YRCLWXRIEYQTAV-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Maleimido-eosin, auch als EMA oder Eosin-5-maleimid bekannt, ist ein fluoreszierendes Bindungsmittel. Der 5-Maleimido-eosin-Bindungstest misst die reduzierte mittlere Kanalfluoreszenz von mit EMA markierten Zellen.[1]
Application
Eosin-5-maleimid wird als Fluoreszenzsonde für den Anionen-Austauscher 1 (Bande 3) aus humanen Erythrozyten verwendet. [2] Es wird verbreitet als Diagnosesonde für den Labornachweis von Kugelzellenanämie mittels Durchflusszytometrie eingesetzt. [3] Der Eosin-5-maleimid-Bindungstest wurde durchgeführt, um die Wirkung von Alectinib (Erstlinientherapie) auf Anaplastische Lymphomkinase (ALK) zu analysieren.[4]
Other Notes
Triplet probe. Measurement of rotational diffusion of protein in solution and in membranes, including myosin and pyruvate dehydrogenase[5][6]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3813223025146939
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
color
light orange to dark orange, light red
color
-
color
orange to very dark orange
color
-
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
75% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Ishiwata et al.
The Journal of biological chemistry, 262(17), 8314-8317 (1987-06-15)
We studied the rotational Brownian motions of myosin heads, of which the sulfhydryl group was selectively labeled with the triplet probe 5-eosinylmaleimide, in myofibril by using flash-induced phosphorescence anisotropy decay measurements. The anisotropy decay curve under relaxing conditions consisted of
Renée L Crisp et al.
Pediatric blood & cancer, 59(7), 1299-1301 (2012-04-11)
We studied 31 children with hemolytic anemia, or with positive family history for hereditary spherocytosis (HS), to assess the reliability of capillary blood samples for the diagnosis. HS was diagnosed in 20 patients. Cryohemolysis (CH) was positive in 94% and
Linda Hunt et al.
Cytometry. Part B, Clinical cytometry, 88(1), 50-57 (2014-09-18)
The eosin-5'-maleimide (EMA) Binding test measures reduced mean channel fluorescence (MCF) reading of EMA-labeled red cells (EMA-RBCs) from patients with hereditary spherocytosis (HS). Reporting test results can be either in the actual MCF reading or as a ratio by normalization
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A3412-5G04061832489384
A3412-10G04061833360835
A3412-1G04061833360842
63184-10MG04061832721255
63184-25MG04061833277751