Fortfahren mit
63174
N-(3-Carboxypropyl)-maleinimid
≥98.0% (T)
Synonym(e):
4-Maleinimido-buttersäure, N-Maleoyl-4-amino-buttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 482,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1455876
€ 482,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
mp
95-98 °C
SMILES string
OC(=O)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-6-3-4-7(11)9(6)5-1-2-8(12)13/h3-4H,1-2,5H2,(H,12,13)
InChI key
NCPQROHLJFARLL-UHFFFAOYSA-N
Application
Gamma-maleimidobutyric acid may be used as a spacer in the construction of drug and other types of bioconjugates. 4-Maleimidobutyric acid is used with N-hydroxysuccinimide ester as a bifunctional cross-linking agent.
Modification reagent for thiol groups in proteins
Other Notes
SH-label for the modification of peptides and proteins[1]; Used for the preparation of a new bleomycin analog for Enzyme Immuno Assay (EIA)[2]; probe for membrane SH-groups[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.003028.1462142002
mp
95-98 °C
mp
200-202 °C
mp
199-202 °C (decomposition)
mp
-
assay
≥98.0% (T)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
~90%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Biochemical Society Transactions, 11, 753-753 (1983)
Marie Pribylova et al.
International journal of pharmaceutics, 415(1-2), 175-180 (2011-06-15)
A new targeted conjugates in which paclitaxel was used as a cytostatic compound and an analog of the gonadotropin-releasing hormone (GnRH) as a targeting moiety were synthesized. The molecule of the peptide hormone GnRH was modified to allow its connection
Weibo Cai et al.
Nature protocols, 3(1), 89-96 (2008-01-15)
To take full advantage of the unique optical properties of quantum dots (QDs) and expedite future near-infrared fluorescence (NIRF) imaging applications, QDs need to be effectively, specifically and reliably directed to a specific organ or disease site after systemic administration.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
92571-50MG04061833269909
651419-10G04061832732589
651419-1G04061832732596
63174-1G-F04061826751404
63174-250MG-F04061832860459