Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 107,00 |
Über diesen Artikel
mol wt
Mr 256.41 g/mol
Quality Segment
concentration
10.0 g/L±0.3 g/L Mg (in ~17% nitric acid)
cation traces
Ag: ≤0.001 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Cd: ≤0.001 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Se: ≤0.1 mg/kg, Tl: ≤0.01 mg/kg
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| concentration 10.0 g/L±0.3 g/L Mg (in ~17% nitric acid) | concentration 1 g/L Mg in nitric acid (nominal concentration) | concentration - | concentration - |
| cation traces Ag: ≤0.001 mg/kg, Cd: ≤0.001 mg/kg, Se: ≤0.1 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Tl: ≤0.01 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces Ba: ≤0.005%, Ca: ≤0.01%, Fe: ≤5 ppm, K: ≤0.005%, Mn: ≤5 ppm, NH4+: ≤0.003%, Na: ≤0.005%, Sr: ≤0.005%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES) |
| mol wt Mr 256.41 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
signalword
Danger
hcodes
supp_hazards
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 63043-50ML-F | 04061832713946 |