Fortfahren mit
62915
Lysin-Eisen-Agar
suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171606
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
composition
ammonium ferric citrate, 0.5 g/L , bromocresol purple, 0.02 g/L , D(+)-glucose, 1 g/L , Ingredients: agar, 12.5 g/L , L-lysine monohydrochloride, 10 g/L , meat peptone, 5 g/L , sodium thiosulfate, 0.04 g/L , yeast extract, 3 g/L
final pH
6.7±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
nonselective and differential for Citrobacter spp., nonselective and differential for Enterococcus spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for Salmonella spp., nonselective and differential for Shigella spp., nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for enterobacteriaceae
Application
Testmedium zur Detektion von Lysindecarboxylase und Hydrogensulfidbildung in der Identifikation von Enterobacteriaceae, besonders Salmonella und Arizona gemäss Edwards und Fife.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lysin-Eisen-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1185-57-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)