Fortfahren mit
62881
2-[(RS)-(4-Bromphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamin -hydrochlorid
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Diphenhydramine impurity C (PhEur), 2-[(4-Bromphenyl)-phenylmethoxy]ethyl-(dimethyl)-ammoniumchlorid -hydrochlorid, Bromazin -hydrochlorid, Bromdiphenhydramin -hydrochlorid, NSC 36113
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 580,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20BrNO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.71
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-310-9
Beilstein/REAXYS Number:
3754363
MDL number:
€ 580,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC), 97.0-100.0% (AT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
BrC(C=C1)=CC=C1C(OCCN(C)C)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C17H20BrNO.ClH/c1-19(2)12-13-20-17(14-6-4-3-5-7-14)15-8-10-16(18)11-9-15;/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1H
InChI key
ZQDJSWUEGOYDGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1077005D87201PHR9168
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
-
Gene Information
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
assay
≥97.0% (HPLC), 97.0-100.0% (AT)
assay
-
assay
99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
62881-50MG04061834370642