Fortfahren mit
62287
Lipase A Candida antarctica, rekombinant aus Aspergillus oryzae
powder, beige, ~2 U/mg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 445,00
€ 378,25
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.26
EC Number:
232-619-9
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
~2 U/mg
Recombinant:
expressed in Aspergillus oryzae
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in Aspergillus oryzae
Quality Segment
form
powder
specific activity
~2 U/mg
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
color
beige
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
General description
Lipase A Candida antarctica (CALA) belongs to the α/β hydrolase family.[1] The catalytic triad comprises Ser184, His366, and Asp334 residues.[1]
Application
Lipase A Candida antarctica, recombinant from Aspergillus oryzae has been used in the enzyme-catalyzed hydrolysis studies with 3-acetylthiohexanal.[2] It has also been used as a biocatalyst to test its effect on the esterification of phytosterol with caprylic acid.
Biochem/physiol Actions
Lipase A Candida antarctica (CALA) is a thermostable serine hydrolase with a higher sn-2 preference towards triglycerides.[1] It displays excellent activity towards large substrates[1] as well as bulky sterically hindered tertiary alcohols.
Lipase A from Candida Antarctica catalyzes hydrolysis of tertiary alcohols to form glycerol and fatty acids and shows selectivity for the N-acylation of β-amino esters.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Ölsäure pro Minute bei pH 8.0 und 40°C freisetzt (Triolein, Fluka®-Nr. 62314, als Substrat); 1 U wie oben beschrieben entspricht ~0.15 U, wenn Tributyrin, Fluka-Nr. 91010, als Substrat bei pH 8.0 und 70°C verwendet wird
Characterization
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6228862285L0777
specific activity
~2 U/mg
specific activity
~9 U/mg
specific activity
~50 U/mg
specific activity
≥100,000 U/g
form
powder
form
powder
form
powder
form
solution
recombinant
expressed in Aspergillus oryzae
recombinant
expressed in Aspergillus oryzae
recombinant
-
recombinant
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
beige
color
beige
color
white
color
beige, white
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
62287-250MG-F04061834370635
62287-50MG-F04061834400127