Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 56,40 |
Über diesen Artikel
vapor density
2.48 (vs air)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
technique(s)
GC/GC: suitable
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.0% | assay ≥99% | assay 98% |
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp −130 °C (lit.) | mp −130 °C (lit.) | mp −130 °C (lit.) | mp −130 °C (lit.) |
| density 0.626 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.626 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.626 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.626 g/mL at 25 °C (lit.) |
| autoignition temp. 500 °F | autoignition temp. 500 °F | autoignition temp. 500 °F | autoignition temp. 500 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentan
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-56.2 °F - closed cup
flash_point_c
-49.00 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-66-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?