Fortfahren mit
60357
Kaliumphthalat, einbasisch
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Synonym(e):
KHP, Kaliumbiphthalat, Kaliumhydrogenphthalat, Phthalsäure Kaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 182,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCC6H4COOK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-889-4
Beilstein/REAXYS Number:
3637128
MDL number:
€ 182,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reference material
Quality Segment
assay
>99.5%
quality
certified by BAM
technique(s)
titration: suitable
pH
4
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
General description
Kaliumhydrogenphthalat, auch bekannt als KHP, ist ein volumetrischer Standard, der unter strengen Bedingungen hergestellt und mit höchstmöglicher Präzision gemessen wird. Der Gehalt des Standards wird mithilfe von volumetrischen Säure-Base-Titrationen gemessen. Der zertifizierte Wert und die Unsicherheitsmessung entsprechen dem ISO Guide 35.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Es wird als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) für die Standardisierung von volumetrischen Lösungen bei alkalimetrischen Titrationen verwendet.
Features and Benefits
  • Erhältlich als Feststoff in einer sicheren Glasflasche, um die Stabilität des Produkts während der gesamten Haltbarkeitsdauer bis zum Öffnen zu gewährleisten.
  • Hochreines Material, rückführbar auf NIST SRM
  • Bietet aufgrund der hohen Qualität genaue Titerbestimmungen
  • Analysenzertifikat (CoA) im Lieferumfang enthalten
Analysis Note
Genauer Gehalt, Verfalldatum und detaillierte Angaben zur Zertifizierung können dem jeder Packung beiliegenden Zertifikat und Zertifizierungsbericht entnommen werden. Gehalt und Verfalldatum auch auf dem Etikett.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
60360146591.01965
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
>99.5%
assay
≥99.5% (T)
assay
-
assay
-
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
grade
reference material
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material
quality
certified by BAM
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumphthalat, einbasisch
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf