Fortfahren mit
60080
Kaliumborhydrid
purum, ≥97.0% (RT)
Synonym(e):
Potassium tetrahydroborate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KBH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
237-360-5
MDL number:
Assay:
≥97.0% (RT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Level
assay
≥97.0% (RT)
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
500 °C (dec.) (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
InChI key
ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant commonly used as a reducing agent[1] and as a boron source[2]
Potassium borohydride can be used:
  • As a reducing agent and boron source in organic synthesis.
  • As a reducing agent in the preparation of copper nanoparticles.
  • To reduce toxic 2-nitroaniline to less toxic o-phenylenediamine using different catalytic systems.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
230170452890455571
assay
≥97.0% (RT)
assay
98%
assay
98%
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
500 °C (dec.) (lit.)
mp
124-128 °C (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
500 °C (dec.) (lit.)
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumborhydrid
signalword
Danger
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-23-5 + 13762-51-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Low-temperature solid state synthesis and in situ phase transformation to prepare nearly pure cBN
Lian G, et al.
Dalton Transactions, 40(26), 6961-6967 (2011)
Min Hu et al.
Nanoscale research letters, 12(1), 435-435 (2017-07-05)
In this paper, hierarchical Ag-decorated SnO
Preparation of copper nanoparticles by chemical reduction method using potassium borohydride
Zhang Q, et al.
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20, s240-s244 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
60080-100G04061832655765
60080-25G04061832655772