Fortfahren mit
59828
4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz Dihydrat
reagent grade, ≥95.0%
Synonym(e):
1,8-Dihydroxynaphthalin-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz, Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.29
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥95.0%
impurities
8-10% water
mp
>300 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.024981262251.01922
impurities
8-10% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
assay
≥95.0%
assay
≥98.5% (acidimetric)
assay
≥78.5%
assay
-
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
sulfonic acid
functional group
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
300 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
technical grade
grade
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)