Fortfahren mit
59603
Terbutryn-(S-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-tert.-Butyl-N′-ethyl-6-methyl-d3-thio-1,3,5-triazin-2,4-diamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
77101502
grade
analytical standard
Quality Segment
isotopic purity
≥98.5 atom % D
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
194433-100G04061833595299
59603-10MG04061832644158