Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Acetonitril -Lösung, contains 0.1 % (v/v) formic acid, suitable for HPLC
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg
contains
0.1 % (v/v) formic acid
expl. lim.
8 %
technique(s)
HPLC: suitable
bp
81-82 °C
mp
-48 °C
density
0.782 g/mL at 25 °C
application(s)
food and beverages
format
mixture
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Separation of ochratoxins by centrifugal partition chromatography: Demonstrates the critical role of 96% acetic acid in the separation of mycotoxins, enhancing food safety and quality control in agricultural products (Hegedüs et al., 2024).
Packaging
Preparation Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitril -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8 + 64-18-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 576956-18L | 04061837479328 |
| 576956-20L-N2 | 04061837290459 |
| 576956-4L | 04061837290466 |
| 576956-200L-LS | 04061837290428 |
| 576956-4X4L | 04061832628868 |
| 576956-200L-P2LSSB | 04061837290442 |