Fortfahren mit
57153
ddNTP-Set
suitable for MALDI-MS
Synonym(e):
Dideoxynucleosid-Triphosphat-Set
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
ddATP, 10 mmol/L , ddCTP, 10 mmol/L , ddGTP, 10 mmol/L , ddTTP, 10 mmol/L
technique(s)
MALDI-MS: suitable
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
57153 ddNTP Set