Fortfahren mit
556505
4-Chlor-7-chlorsulfonyl-2,1,3-benzoxadiazol
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2Cl2N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.06
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Quality Segment
assay
97%
form
powder or crystals
mp
86-90 °C (lit.)
λmax
324 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1ccc(c2nonc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O3S/c7-3-1-2-4(14(8,11)12)6-5(3)9-13-10-6/h1-2H
InChI key
BPPRLMZEVZSIIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Bifunktionelles fluoreszierendes Reagens. Quervernetzendes Reagens.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
301108361526277878
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
86-90 °C (lit.)
mp
78-81 °C (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
230-233 °C (lit.)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
556505-1G04061826112359