Fortfahren mit
55535
Hefeextrakt
for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Yeast Extract, yeast autolysate, yeast nutrient
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino nitrogen, ≥4.5% , ash, ≤65% , E.coli, negative CFU/g , moulds, ≤50 CFU/g , proteins, ≥62.5% , sodium chloride, ≤0.5% , total coliforms, ≤5 CFU/g , Total mesophilic bacteria, ≤5000 CFU/g , total nitrogen, ≥10% , yeasts, ≤50 CFU/g
loss
≤6% loss on drying
pH
6.8-7.2 (2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
36904-2ML04061837579615
BCR297-25MG04061832658575
35602-10MG04061831812299
35602-1G04061834183372
55535-500G04065266888928