Fortfahren mit
53900
Hydrazin -sulfat (Salz)
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2NH2 · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.12
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-110-4
Beilstein/REAXYS Number:
8778859
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder or crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0%
form
powder or crystals
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
pH
1.3 (52 g/L)
mp
254 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤400 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydrazine sulfate salt can be used as a reactant to synthesize sulfonated polyoxadiazoles in the presence of non-sulfonated diacids in polyphosphoric acid. It is also used as a modifier in the functionalization of microcrystalline cellulose, which is used as an adsorbent for the removal of dyes from water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
554602226920920
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥98.0% (RT)
assay
≥99.0% (calc. based on CdSO4 · 8/3 H2O, KT)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
phosphate (PO43-): ≤300 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate and nitrite (as NO3-): ≤30 mg/kg
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤400 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cation traces
Fe: ≤100 mg/kg
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrazin -sulfat (Salz)
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10034-93-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)