Fortfahren mit
53017
α-Amyrin
analytical standard
Synonym(e):
Urs-12-en-3β-ol, Viminalol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 333,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H50O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.72
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-352-1
Beilstein/REAXYS Number:
1916550
MDL number:
€ 333,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C
InChI
1S/C30H50O/c1-19-11-14-27(5)17-18-29(7)21(25(27)20(19)2)9-10-23-28(6)15-13-24(31)26(3,4)22(28)12-16-30(23,29)8/h9,19-20,22-25,31H,10-18H2,1-8H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,27-,28+,29-,30-/m1/s1
InChI key
FSLPMRQHCOLESF-SFMCKYFRSA-N
Application
Referenzmaterial für die Analyse von Latexmilch
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Triterpen hat breit angelegte schmerzstillende Eigenschaften, deren zugrunde liegender Mechanismus weitgehend unbekannt ist, an dem jedoch die Hemmung der Protein-Kinase-A (PKA) beteiligt sein könnte.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL807055976589910
α-Amyrin analytical standard
Supelco
53017
α-Amyrin
α-Amyrin phyproof® Reference Substance
PHL80705
α-Amyrin
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Amyrin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A C Siani et al.
Phytochemical analysis : PCA, 23(5), 529-539 (2012-02-11)
Non-volatile oleoresins from neotropical Burseraceae are traditionally used for craft, technological and medicinal purposes. The crude resin is usually sold in popular markets of the forest communities. Adding value to this rainforest raw material requires establishing its composition. To analyse
Hikaru Seki et al.
The Plant cell, 23(11), 4112-4123 (2011-12-01)
Glycyrrhizin, a triterpenoid saponin derived from the underground parts of Glycyrrhiza plants (licorice), has several pharmacological activities and is also used worldwide as a natural sweetener. The biosynthesis of glycyrrhizin involves the initial cyclization of 2,3-oxidosqualene to the triterpene skeleton
Mieko Kunii et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 35(5), 801-804 (2012-06-13)
CYP51 has been recognized as a unique CYP family that consists of one isolated molecular species, a sterol 14-demethylase essential for sterol biosynthesis. However, another CYP51 gene classified as the CYP51H subfamily has been identified in higher plants, in addition
Global Trade Item Number
SKUGTIN
53017-10MG-F04061832558455