Fortfahren mit
52630
Hexamethyldisiloxan
puriss., ≥98.5% (GC)
Synonym(e):
HMDSO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,10
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,90
€ 69,67
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3SiOSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.38
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-492-7
Beilstein/REAXYS Number:
1736258
MDL number:
€ 33,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
grade
puriss.
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.377
bp
101 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
density
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
InChI key
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
General description
HMDSO(hexamethyldisiloxane) is an organosilicon compound. It is a non-toxic, environmentally friendly monomer. It can be used as a precursor to synthesize organosilicon thin films. It serves as a silylating agent for carboxylic acids and alcohols. Additionally, it is used in the preparation of aroyl chlorides. HMDSO is commonly used as a water-repellent.
Application
Hexamethyldisiloxane is used:
  • As a modifying agent in the presence of ethanol/n-hexane solution for the preparation of hydrophobic and hydrophilic sodium silicate-based silica xerogels.
  • To form the dielectric layers in the MIM(metal-insulator-metal) structure that is consisting of graphene quantum dots(GQDs) to prepare two-terminal NVM (non-volatile-memory) devices.
Features and Benefits
Hexamethyldisiloxanehas high thermal stability.
Other Notes
Für eine einfache Silylierung von Carbonsäuren; Als Chlorid-Anionen-Akzeptor bei der Synthese von Sulfinsäureestern
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
205389469300326739
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98%
assay
-
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
bp
101 °C (lit.)
bp
101 °C
bp
101 °C (lit.)
bp
101 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.377
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethyldisiloxan
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
21.2 °F - closed cup
flash_point_c
-6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pavel Solař et al.
Scientific reports, 7(1), 8514-8514 (2017-08-19)
Nanoparticles composed of multiple silver cores and a plasma polymer shell (multicore@shell) were prepared in a single step with a gas aggregation cluster source operating with Ar/hexamethyldisiloxane mixtures and optionally oxygen. The size distribution of the metal inclusions as well
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
J. Drabowicz
Chemistry Letters (Jpn), 1753-1753 (1981)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
52630-100ML04061832555935
52630-500ML04061832555942
Questions
  1. Is PN: 52630 hexamethyldisiloxane dry? How much water in ppm?
    1 answer
    1. This product is not tested for water content. There could be small amounts of water present, but not enough to compromise the 98.5% purity specification. To see all parameters that are tested, please view the specification sheet or sample certificate of analysis, which are linked on the product page.