Fortfahren mit
51707
Heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin
≥98.0%
Synonym(e):
2,3,6-Tri-O-methyl-β-cyclodextrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 232,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 929,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C63H112O35
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1429.54
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
78748
€ 232,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC), ≥98.0%
form
powder or crystals
optical activity
[α]25/D +157±4°, c = 1% in H2O
mp
170-178 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly turbid, colorless
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]3[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]4[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]5[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]6[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]7[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]8[C@@H](COC)O[C@H](O[C@H]1[C@H](OC)[C@H]2OC)[C@H](OC)[C@H]8OC)[C@H](OC)[C@H]7OC)[C@H](OC)[C@H]6OC)[C@H](OC)[C@H]5OC)[C@H](OC)[C@H]4OC)[C@H](OC)[C@H]3OC
InChI
1S/C63H112O35/c1-64-22-29-36-43(71-8)50(78-15)57(85-29)93-37-30(23-65-2)87-59(52(80-17)44(37)72-9)95-39-32(25-67-4)89-61(54(82-19)46(39)74-11)97-41-34(27-69-6)91-63(56(84-21)48(41)76-13)98-42-35(28-70-7)90-62(55(83-20)49(42)77-14)96-40-33(26-68-5)88-60(53(81-18)47(40)75-12)94-38-31(24-66-3)86-58(92-36)51(79-16)45(38)73-10/h29-63H,22-28H2,1-21H3/t29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI key
DSDAICPXUXPBCC-MWDJDSKUSA-N
General description
Heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin is a β-cyclodextrin derivative that finds potential use in pharmaceutical, food and cosmetic applications. Its attractive features include: the non-polar cavity desirable for its use as a molecular host for a wide range of molecules and its affinity for organic compounds in solution as well as crystalline phases.
Application
Chirales Additiv für Entantiomertrennung in der Flüssigchromatographie. Chirale Trennung von basischen Wirkstoff-Verbindungen durch Kapillarelektrophorese.
Heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin may be used:
  • To investigate the crystal structure of its complexes with m-iodophenol, 4-biphenylacetic acid and (R)- and (S)-flurbiprofen by X-ray analysis.
  • To study the candidature of its complex with vitamin A for potential application as a drug delivery system for ophthalmic applications by high sensitivity fluorescence spectrometry and high pressure liquid chromatography (HPLC).
  • In the determination of analyte composition in commercial samples by HPLC coupled to mass spectrometry (MS).[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H4645H0513C4767
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥90%
assay
-
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly turbid, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
170-178 °C (lit.)
mp
170-178 °C (lit.)
mp
-
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
569283-5G04061832101088
569283-1G04061825767260
51707-5G04061833355657
51707-1G04061826664599